VWR®, Armstulpen, LDPE/LLDPE
Lieferant: VWR Collection
113-8256EA 22.3 EUR
113-8256 113-8257
VWR®, Armstulpen, LDPE/LLDPE
Einweg-Kleidung
Armstulpen aus 65% LDPE und 35% LLDPE.
  • Elastische Bündchen
  • In zwei Farben verfügbar
Ø×B: 200×400 mm