Overalls, KLEENGUARD* A40
Lieferant: KIMBERLY CLARK
9794 9793 9792 9795 9790 9791
113-7936EA 315 EUR
113-7936 113-7935 113-7934 113-7937 113-7945 113-7933
Overalls, KLEENGUARD* A40
Einweg-Kleidung
Diese Overalls mit Kapuze und Reißverschluss über die gesamte Länge sind aus ultrastarkem, silikonfreiem, antistatischem Material hergestellt. Sie bieten Schutz vor Chemikalienspritzern und Partikeln.
  • Laminatfilm bietet hohen Schutz vor zahlreichen Chemikalien (Typ 6)
  • Partikelschutz, schützt vor >99% der Fasern über 1 µm (Typ 5)
  • Starke Dreifachnähte erhöhen die Reißfestigkeit
  • Kapuzendesign emöglicht Tragen einer Maske und Bewegungsfreiheit
  • Äußerst fusselarm
Besonders gut für kritische Umgebungen in der Produktion geeignet, z. B. im Pharmabereich, beim Umgang mit Chemikalien, in der verarbeitenden Industrie sowie bei der elektronischen Fertigung.
Farbe: Weiß
Zertifizierungen: Typ 5/6, EN 1149, EN 1073-2; Kat. III