Labormäntel, Polyester/Baumwolle, 494
Lieferant: UVEX
8219.004 8219.006 8219.008 8219.010 8219.012 8219.014
UVEX8219.004EA 50.4 EUR
UVEX8219.004 UVEX8219.006 UVEX8219.008 UVEX8219.010 UVEX8219.012 UVEX8219.014
Labormäntel, Polyester/Baumwolle, 494
Arbeitskleidung
Gerade geschnittener Herrenmantel aus 65% Polyester und 35% Baumwolle.
  • Reverskragen, verdeckte Knopfleiste
  • Eine Brustaußentasche links, eine Brustinnentasche rechts
  • Zwei Seitentaschen mit hellgrauer Paspel am abgeschrägten Eingriff
  • Zwei kurze Seitenschlitze, glattes Rückenteil
  • Entspricht Öko-Tex Standard 100
Farbe: Weiß
Gewicht: 250 g/m²
Rückenlänge: ca. 96 cm