Schürzen, PVC
Lieferant: Ansell
56-100 PVC-45W
113-1029EA 9.4 EUR
113-1029 113-8224
Schürzen, PVC
Arbeitskleidung
Haltbare Schürze aus starkem PVC; mit einem Nackenträger aus Nylon.
  • Sehr beständig gegen Öle, Fette und gewisse Chemikalien
  • Leicht zu reinigen
Stärke: 0,51 mm.
Zertifizierungen: EN 14605; Kat. III