Schlauchschellen
Lieferant: UNEX METALLGESELLSCHAFT
10-1204 10-1205 10-1207 10-1210 10-1214 10-1218 10-1222 10-1215
229-7411EA 8.5 EUR
229-7411 229-7412 229-7413 229-7414 229-7415 229-7416 229-7417 229-7418
Schlauchschellen
Klemmen Schlauchklemmen und Sanitärklemmen
Chromnickelstahlband mit Sechskantschraube
  • Zur sicheren Schlauchbefestigung
  • Sechskantschraube zur schnellen Montage bzw. Demontage
  • Sehr gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
  • Antimagnetisch