Vierfingerklemmen
Lieferant: BOCHEM
5553 5554
241-7421EA 107 EUR
241-7421 241-7422
Vierfingerklemmen
Klemmen Klemmen für den allgemeinen Gebrauch
Edelstahl.
  • Ohne Muffe zur Stativbefestigung
  • Beide Klemmfingerpaare können voneinander unabhängig fixiert werden