Stativklemmen
Lieferant: BOCHEM
5461 5462 5463
241-7188EA 18.1 EUR
241-7188 241-7189 241-7190
Stativklemmen
Klemmen Klemmen für den allgemeinen Gebrauch
Temperguss, verchromt.
  • Die Klemmfinger sind zum Schutz der eingespannten Utensilien mit Korkeinlagen versehen
  • Ohne Muffe zur Stativbefestigung
  • Mit Flügelschrauben zum schnellen und leichten Fixieren
DIN 12894
Zertifizierungen: DIN 12894