VWR®, Zubehör für Schutzabdeckungen für Klemmbacken
Lieferant: VWR Collection
241-0149EA 25.3 EUR
241-0149 241-0150 241-0151
VWR®, Zubehör für Schutzabdeckungen für Klemmbacken
Klemmen Klemmen für den allgemeinen Gebrauch
Diese Schutzüberzüge für Klemmbacken werden aus rotem Vinyl hergestellt.
  • Gute chemische und thermische Stabilität
  • Passt genau, aber leicht über die Klemmbacken
  • Schützt eingespannte Gegenstände
Passend für VWR®-Klemmen mit runden Backen.