Impfösen und Impfnadeln, Nunc™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
251586 253287 253988 254399 254410 254437
734-2137EA 391 EUR
734-2137 734-2138 734-2139 734-2140 710-2508 710-2509
Impfösen und Impfnadeln, Nunc™
Schaber Impfösen und Impfnadeln
PS, Steril. Zum Einmalgebrauch, glatte Oberflächen der Schleifen ermöglichen eine problemlose Impfung.
  • Semiquantitativer Standard zum Probenhandling
  • Oberflächenbehandelt, um Adhäsion der Tropfen zu erhöhen
  • Nicht toxisch