SampliQ SPE-Kartuschen
Lieferant: Agilent
5982-1835 5982-4365 5982-2165 5982-2235 5982-1135 5982-4360 5982-1160 5982-2260 5982-2065 5982-2135 5982-2160 5982-1035 5982-1011 5982-2035
549-0592EA 275 EUR
549-0592 549-0596 HEWL5982-2165 549-0587 549-0589 HEWL5982-4360 HEWL5982-1160 549-0588 549-0593 549-0594 549-0595 549-0586 HEWL5982-1011 HEWL5982-2035
SampliQ SPE-Kartuschen
Chromatographiesäulen
Hochwertige SampliQ SPE-Produkte (Solid Phase Extraction) helfen dem Benutzer, Proben aus komplexen Matrizen sicher zu extrahieren und zu konzentrieren und sorgen so vom ersten Schritt an für schnelle, genaue und reproduzierbare Ergebnisse. Die SampliQ-Reihe umfasst Polymere, Silikat- und Nicht-Silikat-Optionen, um den spezifischen SPE-Anforderungen des Benutzers gerecht zu werden.
  • Trennungen verbessern und vereinfachen
  • Erhöhen Sie die Lebensdauer der Säule
  • Nachweisgrenzen verbessern
SampliQ SPE Produkte werden in den USA gemäß ISO-9001-Standards hergestellt.
Verpackung: Um die Produktintegrität sicherzustellen, sind alle SampliQ-Produkte dreifach laminiert verpackt und enthalten ein Leistungszertifikat.