Flaschenträger
Lieferant: HUPFER METALLWERKE
7500942 7500943 7500944 7500945 7500946 7500947 7500948 7500949 7500950 7500951 7500952 7500953
215-0150EA 187 EUR
215-0150 215-0151 215-0152 215-0153 215-0154 215-0155 215-0160 215-0161 215-0162 215-0163 215-0164 215-0165
Flaschenträger
Transportbehälter Flaschentragebehälter
Edelstahl oder normaler Stahl, beschichtet.
  • Vier rutschfeste Füßen
  • Robuster Tragebügel
  • Gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
Diese Flaschenträger dienen zum Transport und der Lagerung von Flaschen.
Farbe: Silber/weiß