Sicherheits-Flaschentragebehälter mit Deckel, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
6501-2500 6501-4000
216-4426EA 127 EUR
216-4426 216-4427
Sicherheits-Flaschentragebehälter mit Deckel, Nalgene®
Transportbehälter Flaschentragebehälter
Zur Aufbewahrung und zum Transport von 2,5 oder 4 L-Chemikalien- oder Säureflaschen. Auch für Flaschen mit Griff am Hals gut geeignet.
LDPE, mit PC-Deckel.
  • Schutzdeckel wird beim Transport durch den Tragegriff fest um die Flasche geschlossen
  • Durchsichtige Kunststoffkappe schützt den Flaschenverschluss, welcher durch die Kappe sichtbar ist und so Farbkodierungen auf Säureflaschen identifizieren lässt
  • Kappe kann abgeschraubt werden, die Flasche muss zur Entnahme des Inhalts nicht aus dem Behälter genommen werden