VWR®, Digitale Messschieber
Lieferant: VWR Collection
12777-830
819-0012EA 147 EUR
819-0012 819-0013 VWRU12777-830
VWR®, Digitale Messschieber
Schieblehren
Hergestellt aus Edelstahl. Die Lebensdauer der Batterie beträgt etwa 10000 Stunden.
  • Ergonomische Schiene und Daumenrollrad für schnelle Ergebnisse
  • Leicht ablesbares Jumbo-Display
  • Stahl beständig gegen Feuchtigkeit und Staub
Nullstellung beliebig im Messbereich oder automatisch bei geschlossenen Messbacken. Verschiebbarer Nullpunkt erlaubt Differenzmessungen ohne zusätzliche Berechnungen.
Gewicht: 255 g.
Lieferumfang: Zum Lieferumfang gehört ein mit Seriennummer versehenes Zertifikat eines durch die A2LA gemäß ISO 17025 akkreditierten Kalibrierlabors, das die Rückführbarkeit des Instrumentes auf NIST belegt.