Büretten, gerader Absperrhahn
Lieferant: HIRSCHMANN
3120160 3120170 3120175
612-3541EA 106 EUR
612-3541 612-3542 612-3543
Büretten, gerader Absperrhahn
Büretten
DURAN® Braunglas, Klasse B.
  • Justiert auf 'Ex'
  • Kurze Markierungen an Hauptpunkten, weiße Graduierungen
  • Glashahn
Skalenlänge: 500 mm
Zertifizierungen: DIN EN ISO 385