Büretten, seitlicher Absperrhahn, Schellbachstreifen
Lieferant: HIRSCHMANN
3240160 3240170 3240175 3240360 3240370 3240375
612-9967EA 102 EUR
612-9967 612-9968 612-9969 612-9970 612-9971 612-9972
Büretten, seitlicher Absperrhahn, Schellbachstreifen
Büretten
DURAN® Borosilikatglas 3.3, Klasse AS.
  • Justiert auf 'Ex', konformitätsbescheinigt (DE-M gekennzeichnet), mit datierter Chargenkennung
  • Schellbachstreifen, Hauptpunkte-Ringteilung
  • Blaue Graduierungen
Skalenlänge: 500 mm
Scale length: 500 mm
Zertifizierungen: DIN EN ISO 385