Eimer
Lieferant: Adelphi Pharma Hygiene Products
BUC4010G BUC4012G BUC4015G
COLDBUC4010GEA 231 EUR
COLDBUC4010G COLDBUC4012G COLDBUC4015G
Eimer
Eimer
Edelstahl, 304.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit, sehr gute thermische Beständigkeit
  • Hohe Qualität, sehr Stabil
  • Ein optionaler Deckel ist verfügbar, welcher auch den Ausguss abdeckt
Diese Eimer sind poliert, im Abstand von 1 Liter Graduiert und haben einen Schwenkgriff. Bodenreifen sind Standard. Sie haben eine glatte Innenseite und sind komplett poliert.