Eimer
Lieferant: KARTELL
905 906 907
216-1610EA 26.6 EUR
216-1610 216-1611 216-1612
Eimer
Eimer
LDPE, weiß.
  • Gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
  • In Litern graduiert
  • Mit Ausguss
Für Industrie- und Laboranwendungen. Mit Stahlbügel und Kunststoffgriff.