Flaschen, Weithals, mit Schraubverschluss
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
41325066 41325012 41325072 41325036 41325048 41325060 41325018 41325024 41325054 41325030
215-2825EA 83.7 EUR
215-2825 215-2827 201-0515 201-0516 201-0517 201-0519 201-0520 201-0522 HECH41325054 HECH41325030
Flaschen, Weithals, mit Schraubverschluss
Flaschen Glasflaschen
Braunglas mit schwarzem PP-Verschluss.
  • Gute chemische und physikalische Eigenschaften
  • Für Verwendungen ohne hohe thermische Belastungen
  • Rundgewinde nach DIN 168
Hervorragend geeignet zur Probenahme, Lagerung und Transport von Pulvern oder pastösen Medien. Braun eingefärbt zum Schutz lichtempfindlicher Substanzen.