Dosen, Weithals, mit Schraubverschluss
Lieferant: MURRAY S
P201/26/P515/3 P201/24P500/14 P201/25P515/39 P201/22P500/13
215-0973EA 83.5 EUR
215-0973 215-3368 215-3371 215-3367
Dosen, Weithals, mit Schraubverschluss
Flaschen Kunststoffflaschen
HDPE, white with black PP closure.
  • Good chemical resistance, good temperature resistance
  • Extra wide opening for easy filling and emptying
  • Low profile, lightweight
Ideal for liquids, pastes, and powders.