Weithalsflaschen mit Gewinde
Lieferant: KJS KUNSTSTOFFVERPACKUNGEN
W50 W100 W250 W500 W1000 W2000
215-6001EA 3.5 EUR
215-6001 215-6002 215-6003 215-6004 215-6005 215-6007
Weithalsflaschen mit Gewinde
Flaschen Kunststoffflaschen
LDPE, naturfarbig.
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Auslaufsicher, stoßfest und flexibel
Perfect for sample collection, storage and transport. Ideal for liquids, paste-like media and granular material. The wide mouth allows easy filling and cleaning. Without graduation.
Bestellinformation: Please order screw caps separately.