Weithalsflaschen mit Schraubverschluss, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
2100-0004 2100-0008 2100-0016 2100-0032
215-7101EA 105 EUR
215-7101 215-7102 215-7103 215-7104
Weithalsflaschen mit Schraubverschluss, Nalgene®
Flaschen Kunststoffflaschen
FEP, durchscheinend, mit ETFE-Schraubverschluss.
  • Höchste chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständig von −105 bis +150 °C, auslaufsicher
  • Autoklavierbar
Diese Flaschen verfügen über höchste chemische und Korrosionsbeständigkeit. Geeignet für Anwendungen bei niedrigen und hohen Temperaturen, Spurenanalytik und für viele Arbeiten mit organischen Lösungsmitteln.