Weithalsflaschen mit Schraubverschluss, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
2120-0005 2120-0010 2121-0005 2121-0010
215-7351EA 22.2 EUR
215-7351 215-7352 215-7361 215-1281
Weithalsflaschen mit Schraubverschluss, Nalgene®
Flaschen Kunststoffflaschen
HDPE, durchscheinend mit PP-Schraubverschluss oder PPCO, durchscheinend mit PP-Schraubverschluss.
  • HDPE: Gute Chemikalienbeständigkeit, temperaturbeständig bis 120 °C
  • PPCO: Sehr gute Chemikalienbeständigkeit, temperaturbeständig bis 121 °C, autoklavierbar
  • Besonders weite Öffnung
Großvolumige Allzweckflaschen für eine Vielzahl von Verwendungen. Nicht auslaufsicher.
These high-density, polyethylene bottles are good for use in the freezer to −100 °C (−148 °F). Chemical-resistant HDPE is compatible with a wide variety of lab reagents.
Linerless cap closes the bottle without a liner that can wrinkle, cause leaks and contaminate your solutions. This bottle is not liquid leakproof. Bottle and carton are readily recyclable in most communities as they are manufactured from non-toxic materials.
Lieferumfang: Includes 100 mm polypropylene screw caps.