Weithalsflaschen mit Schraubverschluss, MASON-Typ, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
2115-0500 2115-1000 2115-2000 2115-3000
215-7851EA 110 EUR
215-7851 215-7852 215-7853 215-7854
Weithalsflaschen mit Schraubverschluss, MASON-Typ, Nalgene®
Flaschen Kunststoffflaschen
PPCO, durchscheinend mit PP-Schraubverschluss.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig bis 121 °C, autoklavierbar
  • Auslaufsicher mit Ring für Schrumpfverschlüsse
Bottles have 70 mm necks that accept fixtures or closures with Mason jar threads. Also fit on mixers equipped with the special Mason thread.