Spritzflaschen, Enghals
Lieferant: KARTELL
1633 1634
215-6411EA 7.9 EUR
215-6411 215-6412
Spritzflaschen, Enghals
Flaschen Spritzflaschen
LDPE, durchscheinend.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig bis 75 °C
  • Sehr handlich, leicht zu drücken
Mit in der Flasche integriertem, stabilem Steigrohr mit Auslaufdüse und anhängender Verschlusskappe. Durch die Trennung von Spritzrohr und Schraubverschluss ist kein Nachtropfen bei Erwärmung oder Ausdehnung des Füllmediums möglich.