Spritzflaschen, Enghals, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
2401-0125 2401-0250 2401-0500 2401-1000
215-8103EA 29.9 EUR
215-8103 215-8104 215-8105 215-8106
Spritzflaschen, Enghals, Nalgene®
Flaschen Spritzflaschen
LDPE, durchscheinend mit PP-Spritzverschluss.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Hitzebeständig bis +80 °C
  • Verschluss und Stiel für Auslaufsicherheit in einem Stück gegossen
Wirtschaftlich, weich und sehr leicht zu drücken. Zur Verwendung mit allgemeinen Lösungen wie Wasser, Seife, verdünnte Säuren und verdünnte Basen. Spitze kann zur Erhöhung der Durchflussmenge abgeschnitten werden.