Weithalsflaschen mit Bördelrand, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
211812408 211813601 211814409 211815405 211816307 211817303 211818608 211819107
215-1374EA 15 EUR
215-1374 215-1419 215-1376 215-1420 215-1421 215-1422 215-1380 215-1381
Weithalsflaschen mit Bördelrand, DURAN®
Flaschen Glasflaschen
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar, klar, Hals ungeschliffen.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch relativ hohe Temperaturwechselbeständigkeit
  • Glastyp I nach USP, EP und JP
Rund, mit aufgedrucktem Volumen und weißem Beschriftungsfeld.
Zertifizierungen: DIN 12038.