Flaschen, Enghals, mit Normschliffstopfen, PYREX®
Lieferant: SciLabware
1521/08D 1521/16D 1521/18D 1521/22D 1521/04D 1521/06D 1521/10D 1521/12D
215-0342EA 46.1 EUR
215-0342 215-0345 215-0346 215-0347 215-0340 215-0341 215-0343 BIBB1521/12D
Flaschen, Enghals, mit Normschliffstopfen, PYREX®
Flaschen Glasflaschen
PYREX®, Borosilikatglas, mit Normschliff und Glasstopfen.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen
Mit Volumen markiert und einem weißen Beschriftungsfeld.
ISO4796-2
Zertifizierungen: ISO4796-2