Flaschen, Enghals, LDPE, mit Gewinde
Lieferant: KJS KUNSTSTOFFVERPACKUNGEN
E50 E100 E250 E500 E1000
215-6008EA 3.5 EUR
215-6008 215-6009 215-6010 215-6011 215-6012
Flaschen, Enghals, LDPE, mit Gewinde
Flaschen Kunststoffflaschen
LDPE, naturfarben.
  • Quetschbar, dadurch eignen sich die Flaschen sehr gut zur Verwendung als Tropf- oder Wasch-/Spritzflasche
  • Verschlüsse (Schraubverschlüsse, Tropf- oder Spritzverschlüsse) bitte separat bestellen
Hervorragend für die Probenahme, die Lagerung und den Transport von Flüssigkeiten geeignet.