Ökonomische Flaschen, Enghals, rund, HDPE, mit Schraubverschluss, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
2089-0002 2089-0004 2089-0008 2089-0016 2089-0032
215-0998EA 70.2 EUR
215-0998 215-1027 215-1028 215-1029 215-1030
Ökonomische Flaschen, Enghals, rund, HDPE, mit Schraubverschluss, Nalgene®
Flaschen Kunststoffflaschen
HDPE, naturfarbig mit PP-Schraubverschluss.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig von –100 bis +120 °C
  • Auslaufsicherer Verschluss
Ökonomische Enghalsflaschen sind leichter als die Original Nalgene® Flaschen in Labor-Qualität, sie sind geeignet für einfachere, allgemeine Anwendungen.