Flaschen, Enghals, rund, PFA, mit Schraubverschlüssen, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
1630-0004 1630-0008 1630-0016 1630-0032 DS1630-0001 DS1630-0002
215-7163EA 129 EUR
215-7163 215-7164 215-7165 215-7166 215-7161 215-7162
Flaschen, Enghals, rund, PFA, mit Schraubverschlüssen, Nalgene®
Flaschen Kunststoffflaschen
PFA, durchscheinend, mit PFA-Schraubverschluss.
  • Höchste Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig von −270 bis +250 °C, autoklavierbar
  • Auslaufsicherer Verschluss
Flaschen mit der höchsten Beständigkeit gegen extreme Temperaturen, Chemikalien und Korrosion. Inert gegenüber praktisch allen Chemikalien mit Ausnahme von geschmolzenen Alkalimetallen, Fluorverbindungen und komplexen Halogenverbindungen bei höheren Temperaturen unter Druck.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904.