Honiggläser
Lieferant: MUELLER KREMPEL
14.027.21 14.027.22 14.027.64
216-3605EA 16.9 EUR
216-3605 216-3606 MUEL14.027.64
Honiggläser
Dosen Dosen, Universal
Klarglas, ohne Deckel
  • Gute chemische und physikalische Eigenschaften
  • Für Anwendungen ohne hohe Temperaturbelastung
  • Metall-Schraubverschluss separat erhältlich (siehe 216-3664 und 216-3664)
Perfekt für Probenahme, Lagerung und Transport von Pulvern, Pasten und Flüssigkeiten.