Weithalsgläser, hohe Form, mit Twist-off Gewinde
Lieferant: MUELLER KREMPEL
14.026.21 14.026.22 14.026.23 14.026.26 14.026.00 14.026.13 14.026.14 14.026.05 14.026.36
216-3600EA 35 EUR
216-3600 216-3601 216-3602 216-3603 MUEL14.026.00 MUEL14.026.13 MUEL14.026.14 MUEL14.026.05 MUEL14.026.36
Weithalsgläser, hohe Form, mit Twist-off Gewinde
Dosen Dosen, Universal
Klarglas, ohne Deckel
  • Gute chemische und physikalische Eigenschaften
  • Für Anwendungen ohne hohe Temperaturbelastungen
Ideal geeignet für Probenahme, Lagerung und Transport von Pulvern, Pasten und Flüssigkeiten.
Bestellinformation: Deckel müssen separat bestellt werden.