Aufsätze für Gaswaschflaschen, Drechselmodell
Lieferant: SciLabware
MF48/03/500 MF48/13/250 MF48/13/125 MF48/13/500 MF48/03/125 MF48/03/250 MF48/23/250 MF48/23/500 MF48/33/250
215-3398EA 58.9 EUR
215-3398 201-0245 201-0253 201-0254 215-3394 215-3395 BIBBMF48/23/250 215-3399 BIBBMF48/33/250
Aufsätze für Gaswaschflaschen, Drechselmodell
Verschlüsse Flaschenverschlüsse
PYREX®, Borosilikatglas, mit Filterscheibe aus Glas.
  • Porosität: 0/1/2 oder 3
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung ergibt einen relativ hohen Widerstand gegen Temperaturänderungen
Für eine höhere Effizienz dispergiert das gesinterte Tauchrohr das Gas in Blasen.
BS 2461
Zertifizierungen: BS 2461
Bestellinformation: Drechselflasche muss separat bestellt werden.