Aufsätze für Gaswaschflaschen, Drechselmodell, Quickfit®
Lieferant: SciLabware
MF28/3/125/SC MF28/3/250/SC MF28/3/500/SC
201-0774EA 53.8 EUR
201-0774 201-0775 201-0776
Aufsätze für Gaswaschflaschen, Drechselmodell, Quickfit®
Verschlüsse Flaschenverschlüsse
PYREX®, Borosilikatglas, ohne Filterscheibe aus Glas.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
Abschraubbare Anschlüsse aus Kunststoff zur einfachen Montage von flexiblen Schläuchen.
Zertifizierungen: BS 2461
Bestellinformation: Drechselflasche muss separat bestellt werden.