Zentrifugenflaschen, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
3143-0175 3144-0175 3145-0175
525-2431EA 132 EUR
525-2431 525-2441 525-2451
Zentrifugenflaschen, Nalgene®
Flaschen Zentrifugenflaschen
Konischer Boden, randlos, graduiert.
  • Belastbar bis 27 500 × g und 5800 × g für 525-2451
  • Verwendbar in gekühlten oder ungekühlten Zentrifugen
  • Zur Verwendung mit Adapter für Zentrifugenflaschen 525-2400