Bottles, narrow neck, round, LDPE or PP, with screw caps, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
2202-0005 2202-0010 2202-0020 2203-0005 2203-0010 2203-0020
215-7742EA 18.2 EUR
215-7742 215-7744 215-7748 215-7752 215-7754 215-7758
Bottles, narrow neck, round, LDPE or PP, with screw caps, Nalgene®
Flaschen Kunststoffflaschen
LDPE, durchscheinend oder PPCO, durchscheinend, mit PP-Schraubverschluss.
  • LDPE: Gute Chemikalienbeständigkeit/PPCO: Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • LDPE: Temperaturbeständig bis 80 °C/PPCO: Temperaturbeständig bis 121 °C, autoklavierbar
  • Auslaufsicherer Verschluss
Großvolumige Flaschen zum Versand oder zur Aufbewahrung von Chemikalien und Standardlösungen, destilliertem Wasser etc. Die Größen 4000 und 8000 ml verfügen über eine eingearbeitete Öse zur Befestigung eines Etiketts.