Ballonflaschen, Enghals, LDPE, mit Schraubkappen, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
2220-0010 2220-0020
216-4398EA 37 EUR
216-4398 216-4399
Ballonflaschen, Enghals, LDPE, mit Schraubkappen, Nalgene®
Flaschen Ballons
LDPE, durchscheinend mit weißem PP-Schraubverschluss.
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständig von −100 bis + 80 °C
  • Auslaufsicherer Verschluss
Großer Griff ermöglicht das Tragen mit Gummihandschuhen zur sicheren Handhabung von korrodierenden Flüssigkeiten. Seitlich versetzte Öffnung zum leichten und genauen Ausgießen.