Ballonflaschen, Weithals, PP, mit Schraubverschluss und Schlauchverbinder, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
2301-0020 2301-0050
215-0118EA 103 EUR
215-0118 215-0119
Ballonflaschen, Weithals, PP, mit Schraubverschluss und Schlauchverbinder, Nalgene®
Flaschen Ballons
PP, durchscheinend mit weißem PP-Schraubverschluss und Schlauchverbinder für Schläuche mit 13-mm-Innendurchmesser.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Hitzebeständig von -10 bis +135 °C, autoklavierbar
  • Auslaufsicherer Verschluss
Aus Stabilitätsgründen und zur besseren Abdichtung ist die Schlaucholive in die Flasche eingeformt. So tief wie möglich sitzender Auslass erleichtert das vollständige Entleeren. Praktische, breite Griff zum leichten Tragen. Graduiert.
Bestellinformation: Auslieferung ohne Schläuche.