Ballonflaschen, Weithals, PP, mit Schraubkappen, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
2250-0050 2250-0130 2250-0020
216-8762EA 188 EUR
216-8762 216-8763 216-8761
Ballonflaschen, Weithals, PP, mit Schraubkappen, Nalgene®
Flaschen Ballons
PP, durchscheinend mit weißem PP-Schraubverschluss, TPE-Dichtung.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig bis 135 °C, autoklavierbar
  • Extra weite Öffnung, breite Henkel an den Schultern, auslaufsicherer Verschluss
Ideal für große Mengen von Nährmedien, destilliertem Wasser oder anderen Lösungen.
These autoclavable carboys are used for large batches of culture media, vaccine product production, bulk media and chemical storage. These carboys feature a large mouth for easy filling/dispensing, and are made of natural polypropylene with white 83B polypropylene closure and TPE (thermoplastic elastomer) gasket.
Customisation options available for fluid transfer applications. Fit perfectly with a variety of optional 83B closures with standard tubing sets (such as Nalgene™ Top Works™, Nalgene™ Filling/Venting) and custom tubing set designs.
Convenient shoulder handles allow easy carrying and pouring, even with gloved hands. Graduated to contain in 1 gal. and 5 L increments for ease of use. These carboys are autoclavable and graduated.