Entsorgungsbehälter Biohazard, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
6370-0004 6370-0005 6370-0015
129-1178EA 305 EUR
129-1178 129-3607 113-2802
Entsorgungsbehälter Biohazard, Nalgene®
Behälter Abfallbehälter
PP.
  • Öffnung im Deckel für die einhändige, bequeme Entsorgung von Materialien. Weniger Kontaktgefahr mit infektiösen Abfällen
  • Sterilisation in einem Schritt: Entfernen des autoklavierbaren Beutels nicht erforderlich
  • Auslaufsichere Seiten- und Bodenkonstruktion
Autoklavierbare Abfallbehälter für die sekundäre Aufbewahrung von biogefährlichen Abfallmaterialien wie zum Beispiel Kanülen. Fasst autoklavierbare Beutel in Standardgröße. Rostet und verbeult nicht und ist durchstichfest. Rotes Biohazard-Symbol.
Comply with US OSHA Standard 29 CFR Part 1910.1030 for use as protection against bloodborne pathogens.
Zertifizierungen: Entspricht dem US OSHA-Standard 29 CFR, Part 1910.1030 zum Schutz gegen im Blut vorkommende Pathogene.