Messbecher mit Griff
Lieferant: NICKEL ELECTRO
JUGS0500H JUGS1000H JUGS2000H
NICKJUGS0500HEA 45.3 EUR
NICKJUGS0500H 213-0267 NICKJUGS2000H
Messbecher mit Griff
Becher
Edelstahl, rostfrei.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
  • Glatte Oberfläche zur einfachen und schnellen Reinigung
Konisch, ohne Rand, mit weitem Boden und strukturierten Graduierungen.