Messbecher mit Griff, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
1220-1250 1220-2500 1223-1000 1223-3000
213-7152EA 44.3 EUR
213-7152 213-7154 213-7162 213-7164
Messbecher mit Griff, Nalgene®
Becher
HDPE, durchscheinend oder PMP (TPX), glasklar.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit (HDPE), hervorragende Chemikalienbeständigkeit (PMP)
  • Gute Temperaturbeständigkeit (HDPE), hitzebeständig bis +150 °C (kurzzeitig bis +175 °C) (PMP)
  • Robust (HDPE), autoklavierbar (PMP)
Doppelte Graduierung in ml und oz., rechteckiger Henkel erleichtert Tragen und Ausgießen. Extra starkwandig, dadurch sichere Handhabung beim Umgang mit Säuren, Basen und anderen Lösungen. Mikrowellendurchlässig (PMP).