Becher, niedrige Form
Lieferant: NICKEL ELECTRO
201 202 203 204 206 205 207 209 207A
NICK201EA 74.1 EUR
NICK201 NICK202 NICK203 NICK204 213-0264 NICK205 213-0265 213-0266 NICK207A
Becher, niedrige Form
Becher
Edelstahl, rostfrei, mit Ausguss.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Extrem temperaturbeständig
  • Glatte Oberflächen zur schnellen und einfachen Reinigung
Ideal für korrosive Materialien. Robust und langlebig.