Becher, niedrige Form, Azlon®
Lieferant: SciLabware
BWN012 BWN018 BWN024 BWN030 BWN036
213-0138EA 30.7 EUR
213-0138 213-0139 213-0140 213-0141 213-0142
Becher, niedrige Form, Azlon®
Becher
PTFE, blickdicht, unelastisch, nicht porös
  • Exzellente Chemikalienbeständigkeit - Widersteht beinahe allen Chemikalien außer Flour und geschmolzenen Alkalimetallen
  • Hält bis zu 260 °C aus
  • Effektiver Ersatz für Platinbehälter
Bitte beachten Es wird NICHT empfohlen die PTFE-Becher auf einer Heizplatte zu verwenden