Becher, niedrige Form
Lieferant: NICKEL ELECTRO
402 404 407 410 412 415
213-0226EA 70.1 EUR
213-0226 213-0227 213-0228 213-0229 213-0230 NICK415
Becher, niedrige Form
Becher
Aluminium, mit Ausguss.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Extrem temperaturbeständig
  • Glatte Oberflächen zur schnellen und einfachen Reinigung
Ideal für ätzende Materialien. Robust und langlebig.