Sterilisationskörbe für Röhrchen
Lieferant: SciLabware
BWK006 BWK009
215-0549EA 72.1 EUR
215-0549 215-0550
Sterilisationskörbe für Röhrchen
Körbe Reagenzglas-Körbe
PP.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Autoklavierbar bei 135 °C
  • Hohe Bruchfestigkeit
  • Stapelbares, platzsparendes Design
Diese Sterilisationskörbe für Röhrchen dienen zum Spülen, Transportieren und Lagern von Laborglaswaren.
Farbe: Weiß