Beutel, Biohazard, SP Bel-Art
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
F131600005 F131600009 F131610005 F131610009 F131620005 F131620009
129-1097EA 137 EUR
129-1097 129-4920 129-1098 129-4925 129-1099 129-4921
Beutel, Biohazard, SP Bel-Art
Beutel Entsorgungsbeutel
Die ideale Lösung für die sichere Beseitigung von Pipettenspitzen, Petrischalen, Kulturplatten, Membranfilter und mehr.
  • Durchsichtig mit Sterilisationsindikator
  • Autoklavierbar bis maximal 135 °C und kann entsorgt werden
  • Mit Standard-Biohazard-Warnsymbol und Sicherheitshinweisen aufgedruckt und Anleitung in vier Sprachen
PP, 40 µm Dicke, transparent.
Meets or exceeds dart-impact test requirements of 165 grams per ASTM D1709-85.
Zertifizierungen: Erfüllt oder übertrifft Anforderungen des Durchstoßtests von 165 Gramm gemäß ASTM D1709-85.