Beutel, Biohazard, B-Safe
Lieferant: Alpha Packaging
121-072 121-073 121-027 121-028 121-029
129-0351EA 54.3 EUR
129-0351 129-0352 129-0339 129-0340 129-0341
Beutel, Biohazard, B-Safe
Beutel Entsorgungsbeutel
Beutel für biogefährliche Abfälle aus PE, 125 µm (500 Gauge), gelb.
  • Zur Entsorgung schwerer Abfälle
  • Bedruckt mit Biohazard-Symbol und dem Schriftzug “Biohazard - Danger of Infection” sowie “Burn Without Opening” auf den zwei größten Beuteln
  • Warnhinweis in Englisch, Französisch und Deutsch