Beutel, Bestrahlung B-Safe
Lieferant: Alpha Packaging
121-067 121-068 121-069BOX 121-071 121-033 121-034 121-035 121-070 121-037
129-0346EA 71.9 EUR
129-0346 129-0347 APHA121-069BOX 129-0350 129-0343 129-0344 129-0348 129-0349 129-0345
Beutel, Bestrahlung B-Safe
Beutel Entsorgungsbeutel
Beutel, auf einer Seite bedruckt; gelb im Zentrum mit schwarzem Kleeblatt und den Worten 'Caution Radioactive Material'. HDPE, 125 µm, transparent
  • Warnhinweis in Englisch, Französisch und Deutsch
  • Lieferung in Tischspenderboxen oder Großpackungen