Selbstklebende Entsorgungsbeutel, Biohazard
Lieferant: Alpha Packaging
121103 121104 121105
129-1931EA 185 EUR
129-1931 129-0398 129-0399
Selbstklebende Entsorgungsbeutel, Biohazard
Beutel Entsorgungsbeutel
Robuste, gelbe Beutel für Biogefährdung, nicht autoklavierbar. Lieferung in Spenderboxen für die Arbeitsfläche. PE, 62,5 µm (250 Gauge).
  • Abziehbarer, selbstklebender Haftstreifen für permanenten Verschluss
  • Verstärkung entfernen und sicher verschließen für Transport/Entsorgung
  • Mit Biohazard-Warnhinweis in Englisch, Deutsch und Französisch schwarzer Druck auf gelbem Hintergrund